Merck
408859
Sigma-Aldrich
(S)-4-[(1-Methylheptyloxy)carbonyl]phenyl 4′-octyloxy-4-biphenylcarboxylate
99%
別名:
(S )-MHPOBC, (S)-4-[(1-Methylheptyloxy)carbonyl]phenyl-4′-octyloxy-4-biphenyl carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)7OC6H4C6H4CO2C6H4CO2CH(CH3)(CH2)5CH3
CAS番号:
分子量:
558.75
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ
99%
フォーム
liquid crystal
光学活性
[α]/D +21.0 to +27.0°, c = 1 in chloroform
SMILES記法
CCCCCCCCOc1ccc(cc1)-c2ccc(cc2)C(=O)Oc3ccc(cc3)C(=O)O[C@@H](C)CCCCCC
InChI
1S/C36H46O5/c1-4-6-8-10-11-13-27-39-33-23-19-30(20-24-33)29-15-17-31(18-16-29)36(38)41-34-25-21-32(22-26-34)35(37)40-28(3)14-12-9-7-5-2/h15-26,28H,4-14,27H2,1-3H3/t28-/m0/s1
InChI Key
AYYWUKWHSHVSLJ-NDEPHWFRSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
408859-BULK:
408859-VAR:
408859-500MG:
408859-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)