Merck
40829
Sigma-Aldrich
4-(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-Heptadecafluorodecylthio)phenol
≥97%
別名:
4-(1H,1H,2H,2H-Perfluordecylthio)-phenol, FluoMar
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H9F17OS
CAS番号:
分子量:
572.28
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
≥97%
mp
90-95 °C
SMILES記法
Oc1ccc(SCCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F)cc1
InChI
1S/C16H9F17OS/c17-9(18,5-6-35-8-3-1-7(34)2-4-8)10(19,20)11(21,22)12(23,24)13(25,26)14(27,28)15(29,30)16(31,32)33/h1-4,34H,5-6H2
InChI Key
HNEIKMUHLLYTLP-UHFFFAOYSA-N
法的情報
FluoMar is a trademark of Fluorous Technologies, Inc.
ピクトグラム
Health hazardCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Lact. - Repr. 1B - STOT RE 1
ターゲットの組織
Liver
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
40829-5G-F:
40829-1G-F:
40829-VAR-F:
40829-BULK-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)