Merck
407682
Sigma-Aldrich
4-(トリフルオロメチル)ピリミジン-2-チオール
96%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H3F3N2S
CAS番号:
分子量:
180.15
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
96%
形状
solid
mp
164-166 °C (lit.)
官能基
fluoro
SMILES記法
FC(F)(F)c1ccnc(S)n1
InChI
1S/C5H3F3N2S/c6-5(7,8)3-1-2-9-4(11)10-3/h1-2H,(H,9,10,11)
InChI Key
HDGJASCXBNRLGA-UHFFFAOYSA-N
詳細
4-(Trifluoromethyl)pyrimidine-2-thiol is a heteroaromatic thioamide. Separation and quantification of a mixture of heteroaromatic thioamides (pyridine-2-thione, 5-trifluoromethylpyridine-2-thione, pyrimidine-2-thiol, 4-trifluoromethylpyrimidine-2-thiol) by capillary zone electrophoresis has been reported.
アプリケーション
4-(Trifluoromethyl)pyrimidine-2-thiol may be used in the preparation of [{Pt(bzq)(μ-L)}2] [Hbzq = benzo[h]quinolone, HL = 4-(trifluoromethyl)pyrimidine-2-thiol], a novel half-lantern divalent complex of platinum.
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
407682-5G:
407682-1G:
407682-VAR:
407682-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Electrophoretic determination of thioamides, pyridine and pyrimidine derivatives.
Chenov'yants MS, et al.
Journal of Analytical Chemistry, 68(6), 532-535 (2013)
Stayin' Alive-Organoplatinum Complexes.
Klein A.
Inorganics , 3(2), 155-159 (2015)
Half-Lantern Pt (II) and Pt (III) Complexes. New Cyclometalated Platinum Derivatives.
Sicilia V, et al.
Inorganics , 2(3), 508-523 (2014)