アッセイ
98%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.53 (lit.)
bp
95 °C/50 mmHg (lit.)
密度
1.494 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
Cc1ccc(Br)c(F)c1
InChI
1S/C7H6BrF/c1-5-2-3-6(8)7(9)4-5/h2-4H,1H3
InChI Key
SLFNGVGRINFJLK-UHFFFAOYSA-N
詳細
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
95.0 °F - closed cup
引火点(℃)
35 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
407089-5G:
407089-BULK:
407089-VAR:
407089-1G:
アクティブなフィルタ