Merck
405310
Sigma-Aldrich
Caprolactone 2-(methacryloyloxy)ethyl ester
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HO(CH2)5CO2CH2CH2O2CC(CH3)=CH2
CAS番号:
分子量:
244.28
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
含みます
200 ppm 2-methylhydroquinone as inhibitor
屈折率
n20/D 1.463 (lit.)
mp
−48 °C (lit.)
密度
1.08 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC(=C)C(=O)OCCOC(=O)CCCCCO
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
405310-1L:
405310-BULK:
405310-250ML:
405310-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Ursula Pérez-Ramírez et al.
Computer methods in biomechanics and biomedical engineering, 18(4), 446-455 (2013-08-21)
Anisotropy is one of the most meaningful determinants of biomechanical behaviour. This study employs micro-computed tomography (μCT) and image techniques for analysing the anisotropy of regenerative medicine polymer scaffolds. For this purpose, three three-dimensional anisotropy evaluation image methods were used: