Merck
405086
Sigma-Aldrich
cis-(1S,2R)-(−)-2-(Benzylamino)cyclohexanemethanol
99%
別名:
(1S,2R)-(−)-cis-[2-(Benzylamino)cyclohexyl]methanol, (1S,2R)-cis-2-(Benzylamino)cyclohexanemethanol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5CH2NHC6H10CH2OH
CAS番号:
分子量:
219.32
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
アッセイ
99%
フォーム
solid
光学活性
[α]20/D −24°, c = 1 in methanol
mp
67-69 °C (lit.)
SMILES記法
OC[C@H]1CCCC[C@H]1NCc2ccccc2
InChI
1S/C14H21NO/c16-11-13-8-4-5-9-14(13)15-10-12-6-2-1-3-7-12/h1-3,6-7,13-16H,4-5,8-11H2/t13-,14-/m1/s1
InChI Key
BRQFIORUNWWNBM-ZIAGYGMSSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
405086-BULK:
405086-250MG:
405086-VAR:
405086-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)