Merck
40451
Sigma-Aldrich
ビス(tert-ブチルシクロヘキシル ) パーオキシジカーボネート
technical, ≥90% (RT)
別名:
Perkadox 16
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C22H38O6
CAS番号:
分子量:
398.53
Beilstein:
2176683
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
グレード
technical
アッセイ
≥90% (RT)
形状
solid
不純物
≥3% Oxygen (active)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(C)(C)C1CCC(CC1)OC(=O)OOC(=O)OC2CCC(CC2)C(C)(C)C
InChI
1S/C22H38O6/c1-21(2,3)15-7-11-17(12-8-15)25-19(23)27-28-20(24)26-18-13-9-16(10-14-18)22(4,5)6/h15-18H,7-14H2,1-6H3
InChI Key
NOBYOEQUFMGXBP-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
アクリル酸エステルの重合開始剤
保管および安定性
警告:これらの製品は爆発物法の適用対象となるため、冷蔵輸送する必要があります(輸送には追加費用がかかります)。
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Org. Perox. C
保管分類コード
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
40451-5G:
40451-VAR:
40451-BULK:
40451-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
R Buijs et al.
Stain technology, 58(3), 135-141 (1983-05-01)
An improved routine method for embedding tissue, especially hard tissue, in polymethyl methacrylate (pMMA) is described. The improvements were: the final dehydration step before MMA infiltration was performed with methanol in a Soxhlet apparatus; the stabilizer hydroquinone was not extracted