Merck
403636
Sigma-Aldrich
N-(2-Pyridyl)bis(trifluoromethanesulfonimide)
96%
別名:
N,N-ビス(トリフルオロメチルスルホニル)-2-ピリジルアミン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H4F6N2O4S2
CAS番号:
分子量:
358.24
Beilstein:
5832565
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム:
solid
アッセイ:
96%
品質水準
アッセイ
96%
フォーム
solid
bp
80-90 °C/0.25 mmHg (lit.)
mp
40-42 °C (lit.)
官能基
fluoro
保管温度
2-8°C
SMILES記法
FC(F)(F)S(=O)(=O)N(c1ccccn1)S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H4F6N2O4S2/c8-6(9,10)20(16,17)15(5-3-1-2-4-14-5)21(18,19)7(11,12)13/h1-4H
InChI Key
DXLQEJHUQKKSRB-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
N-(2-Pyridyl)bis(trifluoromethanesulfonimide) (2-[N,N-Bis(trifluoromethylsulfonyl)amino]pyridine, N,N-Bis(trifluoromethylsulfonyl)-2-pyridylamine)) is a useful triflating reagent. It has been synthesized by reacting 2-aminopyridine and triflic anhydride.
アプリケーション
N-(2-Pyridyl)bis(trifluoromethanesulfonimide) may be used in the synthesis of aryl triflates and vinyl triflates.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
110 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
403636-BULK:
403636-5G:
403636-1G:
403636-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
N-(2-Pyridyl) bis (trifluoromethanesulfonimide).
Cossy J and Allais F.
e-EROS Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis. (2007)
資料
Chiral diene ligands enable asymmetric transformations, constructing enantioenriched compounds from achiral substrates efficiently.