Merck
402575
Sigma-Aldrich
Methyl 2-chloro-α-cyanocinnamate
99%
別名:
3-(2-Chlorophenyl)-2-cyanoacrylic acid methyl ester
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
ClC6H4CH=C(CN)CO2CH3
CAS番号:
分子量:
221.64
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
99%
フォーム
solid
mp
108-110 °C (lit.)
SMILES記法
COC(=O)\C(=C\c1ccccc1Cl)C#N
InChI
1S/C11H8ClNO2/c1-15-11(14)9(7-13)6-8-4-2-3-5-10(8)12/h2-6H,1H3/b9-6+
InChI Key
MBUUIEJTXSMODJ-RMKNXTFCSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
402575-50G:4548173145464
402575-10G:4548173145457
402575-VAR:
402575-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)