Merck
402435
Sigma-Aldrich
2-Amino-7-bromo-5-oxo-5H-[1]benzopyrano[2,3-b]pyridine-3-carbonitrile
99%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C13H6BrN3O2
CAS番号:
分子量:
316.11
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
99%
mp
>300 °C (lit.)
官能基
bromo
ketone
nitrile
SMILES記法
Nc1nc2Oc3ccc(Br)cc3C(=O)c2cc1C#N
InChI
1S/C13H6BrN3O2/c14-7-1-2-10-8(4-7)11(18)9-3-6(5-15)12(16)17-13(9)19-10/h1-4H,(H2,16,17)
InChI Key
UFLWUJOAQJLVMJ-UHFFFAOYSA-N
詳細
2-Amino-7-bromo-5-oxo-5H-[1]benzopyrano[2,3-b]pyridine-3-carbonitrile is an halogenated heterocycle.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
402435-VAR:
402435-1G:4548173145297
402435-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Tyler S Beyett et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 26(20), 5443-5461 (2018-10-03)
The non-canonical IκB kinases TANK-binding kinase 1 (TBK1) and inhibitor of nuclear factor kappa-B kinase ε (IKKε) play a key role in insulin-independent pathways that promote energy storage and block adaptive energy expenditure during obesity. Utilizing docking calculations and the