Merck
402303
Sigma-Aldrich
2-Amino-7-isopropyl-5-oxo-5H-[1]benzopyrano[2,3-b]pyridine-3-carbonitrile
99%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H13N3O2
CAS番号:
分子量:
279.29
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
99%
mp
>300 °C (lit.)
SMILES記法
CC(C)c1ccc2Oc3nc(N)c(cc3C(=O)c2c1)C#N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
402303-BULK:
402303-1G:4548173217963
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)