Merck
401889
Sigma-Aldrich
3-Cyano-6-methylchromone
99%
別名:
6-Methyl-4-oxo-4H-1-benzopyran-3-carbonitrile
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H7NO2
CAS番号:
分子量:
185.18
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
99%
mp
151-153 °C (lit.)
SMILES記法
Cc1ccc2OC=C(C#N)C(=O)c2c1
InChI
1S/C11H7NO2/c1-7-2-3-10-9(4-7)11(13)8(5-12)6-14-10/h2-4,6H,1H3
InChI Key
FNRLRLMPBIRUSQ-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
401889-BULK:
401889-1G:4548173145068
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)