Merck
401048
Sigma-Aldrich
Cobalt(II) selenide
pieces, 6 mm
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
CoSe
CAS番号:
分子量:
137.89
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
フォーム
pieces
粒径
6 mm
密度
7.65 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[Co]=[Se]
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
毒物及び劇物取締法
毒物
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
401048-25G:4548173144344
401048-VAR:
401048-5G:4548173144351
401048-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)