Merck
400734
Sigma-Aldrich
赤色硫化水銀(II)
synthesis grade
別名:
赤色硫化水銀
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
HgS
CAS番号:
分子量:
232.66
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
グレード
synthesis grade
black
mp
583.5 °C (lit.)
密度
7.6 g/mL at 25 °C
SMILES記法
S=[Hg]
InChI
1S/Hg.S
InChI Key
QXKXDIKCIPXUPL-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
以下による置換
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Sens. 1
補足的ハザード
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
400734-250G:
400734-BULK:
400734-VAR:
400734-50G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Masaki Ohata et al.
Analytical sciences : the international journal of the Japan Society for Analytical Chemistry, 31(8), 855-858 (2015-08-11)
The effect of long-time X-ray irradiation on Cr and Hg in a polypropylene disk certified reference material (PP disk CRM, NMIJ CRM 8136-a) during measurements by X-ray fluorescence (XRF) spectrometry was examined in the present study. The XRF intensities of