Merck
400165
Sigma-Aldrich
Dichloro(1,10-phenanthroline)platinum(II)
≥95.0%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H8Cl2N2Pt
CAS番号:
分子量:
446.19
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
≥95.0%
反応適合性
core: platinum
reagent type: catalyst
SMILES記法
Cl[Pt]Cl.c1cnc2c(c1)ccc3cccnc23
InChI
1S/C12H8N2.2ClH.Pt/c1-3-9-5-6-10-4-2-8-14-12(10)11(9)13-7-1;;;/h1-8H;2*1H;/q;;;+2/p-2
InChI Key
VONLGUDYJIAGQI-UHFFFAOYSA-L
アプリケーション
以下の反応物質です:
  • 白金およびランタニド中心を導入した混合金属錯体
  • キレート化ジフルオロ‐置換チオ尿素配位子を含む白金錯体の合成
  • 三元Pt(III)‐アミノ酸‐芳香族ジイミン錯体とフラビンモノヌクレオチドとの間の付加物生成
有機一スズ三ハロゲン化物の選択的合成のための触媒
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
400165-VAR:
400165-100MG:
400165-500MG:
400165-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)