Merck
400157
Sigma-Aldrich
Bis(acetonitrile)molybdenum(IV) chloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3CN)2MoCl4
CAS番号:
分子量:
319.86
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
SMILES記法
CC#N.CC#N.Cl[Mo](Cl)(Cl)Cl
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)