Merck
597910
Sigma-Aldrich
(4-クロロフェニル)トリエトキシシラン
97%
別名:
1-クロロ-4-トリエトキシシリルベンゼン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
ClC6H4Si(OC2H5)3
CAS番号:
分子量:
274.82
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.474 (lit.)
bp
82-84 °C/0.07 mmHg (lit.)
密度
1.069 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCO[Si](OCC)(OCC)c1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C12H19ClO3Si/c1-4-14-17(15-5-2,16-6-3)12-9-7-11(13)8-10-12/h7-10H,4-6H2,1-3H3
InChI Key
AFILDYMJSTXBAR-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
(4-クロロフェニル)トリエトキシシランは以下の用途に用いられています。
  • 太陽光発電デバイスにおける双極子混合単分子層と酸化亜鉛との結合を容易にする。
  • 基質としてアルキニルカルボン酸とニッケル触媒脱炭酸カップリングさせ、置換ジアリールアルキンを生成する。
  • 基質として3-ヨードアゼチジンと檜山クロスカップリング反応させ、置換3-アリールアゼチジンを生成する。
  • センサーにおいて金やCdS量子ドットを表面固定する際に使う、三脚形オリゴ(p-フェニレン)の合成中間体として。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
>230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
> 110 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
597910-10G:
597910-BULK:
597910-5G:
597910-1G:
597910-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Synthesis of azobenzene substituted tripod-shaped bi (p-phenylene) s. Adsorption on gold and CdS quantum-dots surfaces
Hierrezuelo J, et al.
Tetrahedron, 69(16), 3465-3474 (2013)
Palladium-Catalyzed Hiyama Cross-Couplings of Arylsilanes with 3-Iodoazetidine: Synthesis of 3-Arylazetidines
Liu Z, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 84(19), 12358-12365 (2019)
Tuning zinc oxide/organic energy level alignment using mixed triethoxysilane monolayers
Brenner TM, et al.
Journal of Material Chemistry C, 1(37), 5935-5943 (2013)
Nickel-catalyzed Hiyama-type decarboxylative coupling of propiolic acids and organosilanes
Edwin Raja GC, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 81(12), 5244-5249 (2016)
Denmark, S. E.; Ober, M. H.
Aldrichimica Acta, 36, 75-75 (2003)