Merck
400025
Sigma-Aldrich
Triethyl 2,2-dichloro-2-phosphonoacetate
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C2H5O)2P(O)CCl2CO2C2H5
CAS番号:
分子量:
293.08
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
98%
屈折率
n20/D 1.456 (lit.)
bp
84-86 °C/0.01 mmHg (lit.)
密度
1.289 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCOC(=O)C(Cl)(Cl)P(=O)(OCC)OCC
InChI
1S/C8H15Cl2O5P/c1-4-13-7(11)8(9,10)16(12,14-5-2)15-6-3/h4-6H2,1-3H3
InChI Key
PNIZABWIGNVQCB-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
400025-BULK:
400025-25ML:
400025-5ML:
400025-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)