Merck
399205
Sigma-Aldrich
trans,trans-ファルネシルクロリド
97%
別名:
trans,trans-1-クロロ-3,7,11-トリメチル-2,6,10-ドデカトリエン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2C=CH[CH2CH2C(CH3)=CH]2CH2Cl
CAS番号:
分子量:
240.81
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.493 (lit.)
bp
59-60 °C/2.4 mmHg (lit.)
密度
0.916 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
alkyl halide
chloro
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[H]\C(CCl)=C(\C)CC\C([H])=C(/C)CC\C([H])=C(/C)C
InChI
1S/C15H25Cl/c1-13(2)7-5-8-14(3)9-6-10-15(4)11-12-16/h7,9,11H,5-6,8,10,12H2,1-4H3/b14-9+,15-11+
InChI Key
BJVUJIDTICYHLL-YFVJMOTDSA-N
関連するカテゴリー
詳細
trans,trans-ファルネシル塩化物の物理特性(密度、屈折率、沸点)が報告されています。
アプリケーション
trans,trans-ファルネシル塩化物(全trans-ファルネシル塩化物)は(S)-ファルネシルチオピロリン酸塩の調製用としての使用するのに適しています。
ファルネシル塩化物はヌクレオシド 5′-二リン酸塩のイソプレノイド接合体合成にも使用されます。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
399205-VAR:
399205-BULK:
399205-5G:
399205-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Youngha Ryu et al.
Organic letters, 5(24), 4713-4715 (2003-11-25)
[reaction: see text] Isoprenoid conjugates of nucleoside 5'-diphosphates were efficiently synthesized by one-step nucleophilic displacement reactions of either isoprenyl chlorides or isopentenyl tosylate with nucleoside 5'-diphosphates.
Yaws CL.
The Yaws Handbook of Physical Properties for Hydrocarbons and Chemicals, 487-487 (2015)
Yi-Hung Chen et al.
The Journal of biological chemistry, 277(9), 7369-7376 (2001-12-18)
Undecaprenyl pyrophosphate synthase (UPPS) catalyzes the consecutive condensation reactions of eight isopentenyl pyrophosphate (IPP) with farnesyl pyrophosphate (FPP) to generate C(55) undecaprenyl pyrophosphate (UPP). In the present study, site-directed mutagenesis, fluorescence quenching, and stopped-flow methods were utilized to examine the