Merck
399078
Sigma-Aldrich
tert-Butyl 4-vinylphenyl carbonate
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H2C=CHC6H4OCO2C(CH3)3
CAS番号:
分子量:
220.26
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
アッセイ
98%
含みます
25 ppm phenothiazine as inhibitor
bp
187 °C (lit.)
mp
27-29 °C (lit.)
SMILES記法
CC(C)(C)OC(=O)Oc1ccc(C=C)cc1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
399078-5G:
399078-VAR:
399078-BULK:
399078-25G:
試験成績書(COA)