Merck
398888
Sigma-Aldrich
Lead(II) zirconate
99% trace metals basis
別名:
Lead zirconate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
PbZrO3
CAS番号:
分子量:
346.42
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ
99% trace metals basis
フォーム
powder
不純物
<0.5% Hf
粒径
−325 mesh
SMILES記法
[PbH2++].[O-][Zr]([O-])=O
InChI
1S/3O.Pb.Zr/q;2*-1;+2;
InChI Key
RSCSNKLWUCUPDE-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Health hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 1A - STOT RE 2
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
特定第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
398888-50G:4548173218755
398888-250G:4548173218762
398888-VAR:
398888-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
A significant limiting factor for wearable electronics and wireless sensors is the finite amount of energy that can be stored in on-board batteries.
磁歪(じわい)材料は、機械的もしくは熱的エネルギーを電気的・磁気的エネルギーに直接変換することができるため、環境発電材料として期待されています。
Among various ceramics, one-dimensional (1-D) piezoelectric ceramics have attracted significant scientific attention for use in energy harvesting.
環境発電およびセンシングにおけるPZTナノワイヤの応用の可能性と、二段階水熱法で作製したナノワイヤの詳細について論じます。