Merck
398527
Sigma-Aldrich
Potassium hexanitroiridate(III)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
K3Ir(NO2)6
CAS番号:
分子量:
585.54
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
アッセイ
99.9% trace metals basis
形状
powder
SMILES記法
[O-][N+](=O)[Ir]([K])([K])([K])([N+]([O-])=O)([N+]([O-])=O)([N+]([O-])=O)([N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/Ir.3K.6NO2/c;;;;6*2-1-3/q-3;3*+1;;;;;;
InChI Key
VBDPCEBJARXJQE-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
398527-VAR:
398527-BULK:
398527-1G:
試験成績書(COA)