Merck
398438
Sigma-Aldrich
硫化金(I)
99.9% trace metals basis
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Au2S
CAS番号:
分子量:
426.00
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
アッセイ
99.9% trace metals basis
フォーム
solid
SMILES記法
[Au]S[Au]
InChI
1S/2Au.S
InChI Key
NMKZCXMNWUEAHB-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
398438-1G:
398438-5G:
398438-BULK:
398438-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)