Merck
397288
Sigma-Aldrich
アルミニウムトリス(2,2,6,6-テトラメチル-3,5-ヘプタンジオナート)
98%
別名:
Al(TMHD)3
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Al(OCC(CH3)3CHCOC(CH3)3)3
CAS番号:
分子量:
576.78
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
アッセイ
98%
形状
solid
反応適合性
core: aluminum
mp
264-267 °C (lit.)
SMILES記法
CC(C)(C)C(=O)\C=C(\O[Al](O\C(=C\C(=O)C(C)(C)C)C(C)(C)C)O\C(=C/C(=O)C(C)(C)C)C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/3C11H20O2.Al/c3*1-10(2,3)8(12)7-9(13)11(4,5)6;/h3*7,12H,1-6H3;/q;;;+3/p-3/b2*8-7+;8-7-;
InChI Key
UREKUAIOJZNUGZ-GECNZSFWSA-K
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
397288-VAR:
397288-5G:
397288-BULK:
397288-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)