Merck
396591
Sigma-Aldrich
4-(メチルチオ)フェニル酢酸
99%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥6,560
¥6,560
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥6,560
About This Item
化学式:
CH3SC6H4CH2CO2H
CAS番号:
分子量:
182.24
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥6,560
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アッセイ
99%
mp
97-98 °C (lit.)
官能基
carboxylic acid
thioether
SMILES記法
CSc1ccc(CC(O)=O)cc1
InChI
1S/C9H10O2S/c1-12-8-4-2-7(3-5-8)6-9(10)11/h2-5H,6H2,1H3,(H,10,11)
InChI Key
AHMLFHMRRBJCRM-UHFFFAOYSA-N
詳細
TiO2 photocatalytic one-electron oxidation of 4-(methylthio)phenylacetic acid has been reported by time-resolved diffuse reflectance spectroscopy.[1]
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
396591-5G:
396591-1G:
396591-VAR:
396591-100G:
396591-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Influences of adsorption on TiO2 photocatalytic one-electron oxidation of aromatic sulfides studied by time-resolved diffuse reflectance spectroscopy.
Tachikawa T, et al.
The Journal of Physical Chemistry B, 108(19), 5859-5866 (2004)