Merck
396168
Sigma-Aldrich
Strontium zirconate
powder, 10 μm
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
SrZrO3
CAS番号:
分子量:
226.84
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
フォーム
powder
反応適合性
reagent type: catalyst
core: zirconium
粒径
10 μm
SMILES記法
[Sr++].[O-][Zr]([O-])=O
InChI
1S/3O.Sr.Zr/q;2*-1;+2;
InChI Key
FCCTVDGKMTZSPU-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)