Merck
39599
Sigma-Aldrich
Z-DL-β-Homoalanine
≥98.0% (HPLC)
別名:
Z-3-Aminobutyric acid, Z-DL-β-Homoala-OH
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H15NO4
CAS番号:
分子量:
237.25
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
product name
Z-DL-β-Homoalanine, ≥98.0% (HPLC)
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
反応適合性
reaction type: solution phase peptide synthesis
アプリケーション
peptide synthesis
SMILES記法
CC(CC(O)=O)NC(=O)OCc1ccccc1
InChI
1S/C12H15NO4/c1-9(7-11(14)15)13-12(16)17-8-10-5-3-2-4-6-10/h2-6,9H,7-8H2,1H3,(H,13,16)(H,14,15)
InChI Key
HYWJKPFAIAWVHP-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
39599-1G:
39599-VAR:
39599-BULK:
39599-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)