アッセイ
≥98%
形状
solid
mp
87-92 °C (lit.)
SMILES記法
Br.NN
InChI
1S/BrH.H4N2/c;1-2/h1H;1-2H2
InChI Key
DVHXJLRODLTJOD-UHFFFAOYSA-N
詳細
アプリケーション
関連製品
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Skin Sens. 1
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
消防法
第5類:自己反応性物質
ヒドラジンの誘導体
危険等級I
第一種自己反応性物質
Jan Code
394440-BULK:
394440-1KG:
394440-VAR:
394440-50G:
394440-250G:
394440-10KG:
試験成績書(COA)