Merck
392375
Sigma-Aldrich
IR-895
97%
別名:
ジメチル{4-[1,7,7-トリス(4-ジメチルアミノフェニル)-2,4,6-ヘプタトリエニリデン]-2,5-シクロヘキサジエン-1-イリデン}アンモニウムペルクロラート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C39H45ClN4O4
CAS番号:
分子量:
669.25
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
220 °C (dec.) (lit.)
λmax
895 nm
SMILES記法
[O-]Cl(=O)(=O)=O.CN(C)c1ccc(cc1)\C(=C\C=C\C=C\C(c2ccc(cc2)N(C)C)=C3\C=CC(\C=C3)=[N+](\C)C)c4ccc(cc4)N(C)C
InChI
1S/C39H45N4.ClHO4/c1-40(2)34-22-14-30(15-23-34)38(31-16-24-35(25-17-31)41(3)4)12-10-9-11-13-39(32-18-26-36(27-19-32)42(5)6)33-20-28-37(29-21-33)43(7)8;2-1(3,4)5/h9-29H,1-8H3;(H,2,3,4,5)/q+1;/p-1
InChI Key
WEIPOKGKSDINKW-UHFFFAOYSA-M
特徴および利点
近赤外色素。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
392375-1G:
392375-250MG:
392375-VAR:
392375-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Journal of the American Chemical Society, 80, 3772-3772 (1958)
資料
グラフェンベースのナノ材料は、DNA、たんぱく質、細胞、標的薬剤、ポリマー、ナノ粒子などと結合可能であり、多用な化学的性質を有するため、生物医学研究のための魅力的なナノプラットフォームとなります。
Graphene is the building block for carbon nanomaterials with different dimensionalities.