Merck
392294
Sigma-Aldrich
2-Methyl-4-oxo-4-phenylbutyric acid
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5COCH2CH(CH3)CO2H
CAS番号:
分子量:
192.21
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
98%
mp
140-142 °C (lit.)
SMILES記法
CC(CC(=O)c1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C11H12O3/c1-8(11(13)14)7-10(12)9-5-3-2-4-6-9/h2-6,8H,7H2,1H3,(H,13,14)
InChI Key
ICXWGAZLLKCSAT-UHFFFAOYSA-N
詳細
2-Methyl-4-oxo-4-phenylbutyric acid is a butyric acid derivative.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
392294-10G:
392294-BULK:
392294-VAR:
392294-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)