Merck
391808
Sigma-Aldrich
5-フェニル-1,3,4-オキサジアゾール-2-チオール
97%
別名:
2-Mercapto-5-phenyl-1,3,4-oxadiazole, 2-Phenyl-1,3,4-oxadiazoline-5-thione, 2-Phenyl-5-mercaptooxadiazole, 5-Phenyl-2-mercapto-1,3,4-oxadiazole
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H6N2OS
CAS番号:
分子量:
178.21
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
形状
solid
mp
219-222 °C (lit.)
SMILES記法
S=C1NN=C(O1)c2ccccc2
InChI
1S/C8H6N2OS/c12-8-10-9-7(11-8)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H,10,12)
InChI Key
FOHWXVBZGSVUGO-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
391808-5G:
391808-25G:
391808-BULK:
391808-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)