Merck
391042
Sigma-Aldrich
クロロメチルトリエトキシシラン
96%
別名:
(Chloromethyl)triethoxysilane
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C2H5O)3SiCH2Cl
CAS番号:
分子量:
212.75
Beilstein:
1811785
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
品質水準
アッセイ
96%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.41 (lit.)
bp
173-176 °C (lit.)
密度
1.022 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCO[Si](CCl)(OCC)OCC
InChI
1S/C7H17ClO3Si/c1-4-9-12(7-8,10-5-2)11-6-3/h4-7H2,1-3H3
InChI Key
ZDOBWJOCPDIBRZ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
(Chloromethyl)triethoxysilane is an organotrialkoxy silane based reagent with chloromethyl as the organofunctional group. It can be used as a starting material for the synthesis of silane based polymers.[1][2][3][4]
アプリケーション
グリニャ-ル(Grignard)自己縮合によって多官能性カルボシランが生成します[5]
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
116.6 °F - closed cup
引火点(℃)
47 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
391042-BULK:
391042-VAR:
391042-50G:
391042-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Influence of the alkyl chain length of HSO3-R-MCM-41 on the esterification of glycerol with fatty acids
DIAZ I, et al.
Microporous and Mesoporous Materials : The Official Journal of the International Zeolite Association, 80(1-3), 33-42 (2005)
Effect of spacer groups on the performance of MCM-41-supported platinum cluster-derived hydrogenation catalysts
Maity N, et al.
J. Catal., 242(2), 332-339 (2006)
Tetrahedron Letters, 34, 2111-2111 (1993)
Priyanka Reddy et al.
Scientific reports, 9(1), 9364-9364 (2019-06-30)
The neuroactive mycotoxin lolitrem B causes a neurological syndrome in grazing livestock resulting in hyperexcitability, muscle tremors, ataxia and, in severe cases, clonic seizures and death. To define the effects of the major toxin lolitrem B in the brain, a
Substituent effects on the sol- gel chemistry of organotrialkoxysilanes
Loy DA, et al.
Chemistry of Materials, 12(12), 3624-3632 (2000)