Merck
388521
Sigma-Aldrich
N,N′-Bis(trimethylsilyl)sulfur diimide
95%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[(CH3)3SiN=]2S
CAS番号:
分子量:
206.46
Beilstein:
1210296
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
95%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.454 (lit.)
bp
59-61 °C/12 mmHg (lit.)
密度
0.877 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
C[Si](C)(C)N=S=N[Si](C)(C)C
InChI
1S/C6H18N2SSi2/c1-10(2,3)7-9-8-11(4,5)6/h1-6H3
InChI Key
JPAGRRHKURYWAM-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
113.0 °F - closed cup
引火点(℃)
45 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
388521-5G:
388521-1G:
388521-BULK:
388521-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Heteroatom Chem., 1, 443-443 (1990)