Merck
387746
Sigma-Aldrich
4-Acetoxy-3,5-dimethoxybenzaldehyde
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CO2C6H2(OCH3)2CHO
CAS番号:
分子量:
224.21
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
98%
mp
115-117 °C (lit.)
SMILES記法
COc1cc(C=O)cc(OC)c1OC(C)=O
InChI
1S/C11H12O5/c1-7(13)16-11-9(14-2)4-8(6-12)5-10(11)15-3/h4-6H,1-3H3
InChI Key
CSWKYHGBYCNZAS-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
387746-50G:
387746-VAR:
387746-10G:
387746-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)