Merck
387711
Sigma-Aldrich
4-メトキシ-2-ニトロフェノール
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3OC6H3(NO2)OH
CAS番号:
分子量:
169.13
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
mp
78-80 °C (lit.)
SMILES記法
COc1ccc(O)c(c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H7NO4/c1-12-5-2-3-7(9)6(4-5)8(10)11/h2-4,9H,1H3
InChI Key
YBUGOACXDPDUIR-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
387711-500G:
387711-VAR:
387711-5G:
387711-25G:
387711-1KG:
387711-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Mark E Fuller et al.
Journal of hazardous materials, 407, 124341-124341 (2020-11-05)
We present the first report of biotransformation of 3-nitro-1,2,4-triazol-5-one (NTO) and 2,4-dinitroanisole (DNAN), replacements for the explosives 1,3,5-trinitro-1,3,5-triazine (RDX) and 2,4,6-trinitrotoluene (TNT), respectively, by methane-oxidizing cultures under aerobic conditions. Two consortia, dominated by Methylosinus spp., degraded both compounds with transient