Merck
387592
Sigma-Aldrich
ジエチル 3,5-ピラゾールジカルボキシラート
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H12N2O4
CAS番号:
分子量:
212.20
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
mp
55-58 °C (lit.)
官能基
ester
SMILES記法
CCOC(=O)c1cc([nH]n1)C(=O)OCC
InChI
1S/C9H12N2O4/c1-3-14-8(12)6-5-7(11-10-6)9(13)15-4-2/h5H,3-4H2,1-2H3,(H,10,11)
InChI Key
MBWXLICVQZUJOW-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
387592-BULK:
387592-VAR:
387592-1G:
387592-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)