Merck
385891
Sigma-Aldrich
Benzenethionosulfonic acid sodium salt
technical grade, 85%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 G
¥27,600
¥27,600
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 G
¥27,600
About This Item
化学式:
C6H5S(=S)(=O)ONa
CAS番号:
分子量:
196.22
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥27,600
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
technical grade
品質水準
アッセイ
85%
mp
275 °C (dec.) (lit.)
官能基
sulfinic acid
SMILES記法
[Na+].[O-]S(=O)(=S)c1ccccc1
InChI
1S/C6H6O2S2.Na/c7-10(8,9)6-4-2-1-3-5-6;/h1-5H,(H,7,8,9);/q;+1/p-1
InChI Key
BZHOWMPPNDKQSQ-UHFFFAOYSA-M
WGK
WGK 3
Jan Code
385891-25G:
385891-BULK:
385891-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
T R Chauncey et al.
The Journal of biological chemistry, 258(24), 15037-15045 (1983-12-25)
Thiosulfate reductase catalyzes the desulfuration of thiosulfonates while oxidizing GSH to GSSG. Kinetic studies of the enzyme-catalyzed reaction between GSH and benzenethiosulfonate have been carried out, and direct evidence for the occurrence of glutathione persulfide as an immediate product of