Merck
384348
Sigma-Aldrich
8-ブロモキノリン
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H6BrN
CAS番号:
分子量:
208.05
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
屈折率
n20/D 1.672 (lit.)
bp
112-113 °C/0.5 mmHg (lit.)
密度
1.594 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
bromo
SMILES記法
Brc1cccc2cccnc12
InChI
1S/C9H6BrN/c10-8-5-1-3-7-4-2-6-11-9(7)8/h1-6H
InChI Key
PIWNKSHCLTZKSZ-UHFFFAOYSA-N
詳細
8-ブロモキノリンはキノロン誘導体です。染料、食品着色剤、医薬品試薬、pH指示薬の合成およびさまざまな工業プロセスにおいて広く用いられています。分子にはピリジル基が含まれています。パラジウム触媒の存在下でさまざまなヘテロ芳香族化合物と直接ヘテロアリール化反応を起こし、ポリヘテロ芳香族誘導体を生成します。[1]
アプリケーション
8-ブロモキノリンは以下の研究で使用される可能性があります:
  • 8-(ジメシチルボリル)キノロン(両親媒性分子)の合成。[2]
  • アクロレインとのパラジウム触媒カップリング反応を経由する、5H-ピリド[3,2,1-ij]キノリン-3-オンの直接合成。[3]
  • 8-(1-ヒドロキシエチル)キノロンの調製。[4]
  • ビス(トリフェニルホスフィン)パラジウム(0)の存在下でのFe、Mn、およびReの亜鉛酸シクロペンタジエニル誘導体との反応を経由した、8-キノリルシクロペンタジエニル金属錯体の調製。[5]
  • トリス(トリフェニルホスフィン)ニッケル(0)およびゼロ価のピリジン-ニッケル錯体を用いたカップリング反応によるn,n′-ビキノリンの合成。[6]
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
384348-BULK:
384348-VAR:
384348-500MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Facile synthesis of 8-substituted quinolines.
Suggs JW and Pearson GDN.
The Journal of Organic Chemistry, 45(8), 1514-1515 (1980)
Direct heteroarylation of 5-bromothiophen-2-ylpyridine and of 8-bromoquinoline via palladium-catalysed C-H bond activation: simpler access to heteroarylated nitrogen-based derivatives.
Laroche J, et al.
Catalysis Science & Technology, 3(8), 2072-2080 (2013)
Synthesis and coordination behaviour of the new (8-quinolyl) cyclopentadienyl ligand.
Enders M, et al.
Journal of Organometallic Chemistry, 622(1), 66-73 (2001)
Synthesis of n, n'-biquinolines by a coupling reaction of bromoquinolines using organonickel (0) complexes.
Benito Y, et al.
Applied Organometallic Chemistry, 1(6), 535-540 (1987)
Sébastien Noël et al.
Organic & biomolecular chemistry, 4(20), 3760-3762 (2006-10-07)
Unexpectedly, the palladium catalyzed coupling reaction of acrolein with 8-bromoquinoline gave 5H-pyrido[3,2,1-ij]quinolin-3-one in a single step.