Merck
383643
Sigma-Aldrich
Ethyl 5-hydroxy-3-methyl-4-isoxazolecarboxylate sodium salt hydrate
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H8NNaO4 · xH2O
CAS番号:
分子量:
193.13 (anhydrous basis)
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
mp
276-277 °C (lit.)
官能基
ester
SMILES記法
[Na+].[H]O[H].CCOC(=O)c1c(C)noc1[O-]
InChI
1S/C7H9NO4.Na.H2O/c1-3-11-6(9)5-4(2)8-12-7(5)10;;/h10H,3H2,1-2H3;;1H2/q;+1;/p-1
InChI Key
FUQGYGTVHBHPSD-UHFFFAOYSA-M
詳細
Ethyl 5-hydroxy-3-methyl-4-isoxazolecarboxylate sodium salt hydrate is a heterocyclic building block. Preparation of ethyl 5-hydroxy-3-methyl-4-isoxazolecarboxylate sodium salt from diethyl acetylmalonate has been reported.[1]
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
383643-BULK:
383643-1G:
383643-5G:
383643-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
An efficient synthesis of N-monoalkylated hydroxylamines.
Doleschall G.
Tetrahedron Letters, 28(26), 2993-2994 (1987)