Merck
383368
Sigma-Aldrich
ケイモリブデン酸 水和物
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H4SiO4 · 12MoO3 · xH2O
CAS番号:
分子量:
1823.37 (anhydrous basis)
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
反応適合性
reagent type: catalyst
core: molybdenum
密度
2.82 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
O.O[Mo](=O)(=O)O[Mo](=O)(=O)O[Mo](=O)(=O)O[Si](O[Mo](=O)(=O)O[Mo](=O)(=O)O[Mo](O)(=O)=O)(O[Mo](=O)(=O)O[Mo](=O)(=O)O[Mo](O)(=O)=O)O[Mo](=O)(=O)O[Mo](=O)(=O)O[Mo](O)(=O)=O
InChI
1S/12Mo.O4Si.5H2O.32O/c;;;;;;;;;;;;1-5(2,3)4;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;/h;;;;;;;;;;;;;5*1H2;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;/q;;;;8*+1;-4;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;/p-4
InChI Key
IDTGEYOTLWPSGZ-UHFFFAOYSA-J
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
383368-25G:
383368-BULK:
383368-5G:
383368-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)