Merck
382175
Sigma-Aldrich
(4R,5S)-(−)-1,5-Dimethyl-4-phenyl-2-imidazolidinone
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H14N2O
CAS番号:
分子量:
190.24
Beilstein:
3607899
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
フォーム
solid
光学活性
[α]20/D −42°, c = 1 in methanol
mp
171-174 °C (lit.)
SMILES記法
C[C@H]1[C@H](NC(=O)N1C)c2ccccc2
InChI
1S/C11H14N2O/c1-8-10(12-11(14)13(8)2)9-6-4-3-5-7-9/h3-8,10H,1-2H3,(H,12,14)/t8-,10-/m0/s1
InChI Key
BGPAZBKCZVVZGF-WPRPVWTQSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Employed in the synthesis of optically active mono-, di-, and trihydroxy compounds.[1]
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
382175-VAR:
382175-BULK:
382175-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Tetrahedron, 45, 1501-1501 (1989)