Merck
380385
Sigma-Aldrich
トリメチル(プロポキシ)シラン
98%
別名:
プロピルトリメチルシリルエーテル, プロポキシトリメチルシラン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CH2CH2OSi(CH3)3
CAS番号:
分子量:
132.28
Beilstein:
1732553
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
アッセイ
98%
屈折率
n20/D 1.384 (lit.)
bp
100-101 °C/735 mmHg (lit.)
密度
0.762 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCCO[Si](C)(C)C
InChI
1S/C6H16OSi/c1-5-6-7-8(2,3)4/h5-6H2,1-4H3
InChI Key
PHPGKIATZDCVHL-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
28.4 °F - closed cup
引火点(℃)
-2 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
Jan Code
380385-BULK:
380385-10ML:
380385-50ML:
380385-VAR:
試験成績書(COA)