Merck
380180
Sigma-Aldrich
2-(Cyclohexyloxy)ethanol
99%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H11OCH2CH2OH
CAS番号:
分子量:
144.21
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
99%
屈折率
n20/D 1.4630 (lit.)
bp
112 °C/20 mmHg (lit.)
密度
0.990 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
ether
hydroxyl
SMILES記法
OCCOC1CCCCC1
InChI
1S/C8H16O2/c9-6-7-10-8-4-2-1-3-5-8/h8-9H,1-7H2
InChI Key
RFHPMEOKJKCEFR-UHFFFAOYSA-N
詳細
1,4-Dioxaspiro[4.5]decane is formed as intermediate during the synthesis of 2-(cyclohexyloxy)ethanol.[1]
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
203.0 °F - closed cup
引火点(℃)
95 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
380180-5G:
380180-VAR:
380180-BULK:
380180-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
2-Cyclohexyloxyethanol.
Daignault RA and Eliel EL.
Organic Syntheses, 37-37 (1973)