Merck
379565
Sigma-Aldrich
鉛(II)フタロシアニン
Dye content 80 %
別名:
フタロシアニン 鉛塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C32H16N8Pb
CAS番号:
分子量:
719.72
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
組成
Dye content, 80%
反応適合性
reagent type: catalyst
core: lead
λmax
698 nm
SMILES記法
[PbH2]1n2c3nc4nc(nc5n1c(nc6nc(nc2c7ccccc37)c8ccccc68)c9ccccc59)c%10ccccc4%10
InChI
1S/C32H16N8.Pb/c1-2-10-18-17(9-1)25-33-26(18)38-28-21-13-5-6-14-22(21)30(35-28)40-32-24-16-8-7-15-23(24)31(36-32)39-29-20-12-4-3-11-19(20)27(34-29)37-25;/h1-16H;/q-2;+2
InChI Key
WSQYJDCCFQPFJC-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Health hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 1A - STOT RE 2
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
特定第一種指定化学物質
Jan Code
379565-1G:4548173141794
379565-10G:4548173141787
379565-BULK:
379565-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)