Merck
379476
Sigma-Aldrich
2,6-ジヒドロキシ-4-メチル-3-ピリジンカルボニトリル
99%
別名:
2,6-Dihydroxy-3-cyano-4-methylpyridine, 3-Cyano-2,6-dihydroxy-4-methylpyridine, 3-Cyano-6-hydroxy-4-methyl-2-pyridone
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H6N2O2
CAS番号:
分子量:
150.13
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ
99%
mp
315 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
Cc1cc(O)nc(O)c1C#N
InChI
1S/C7H6N2O2/c1-4-2-6(10)9-7(11)5(4)3-8/h2H,1H3,(H2,9,10,11)
InChI Key
YRGYYQCOWUULNF-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
379476-10G:4548173141763
379476-50G:4548173141770
379476-BULK:
379476-VAR:
試験成績書(COA)