Merck
378089
Sigma-Aldrich
Poly(tetrafluoroethylene oxide-co-difluoromethylene oxide) α,ω-diisocyanate
average Mn ~3,000
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3C6H3(NCO)NHCO2(CF2CF2O)x(CF2O)yCONHC6H3(NCO)CH3
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
分子量
average Mn ~3,000
屈折率
n20/D 1.352 (lit.)
粘度
7000 cSt(20 °C)(lit.)
密度
1.788 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
OC(O)(F)F.FC1OC1F.Cc2ccc(NC(O)=O)cc2N=C=O
詳細
Ethylene to methylene ratio 1:1
アプリケーション
Reacts with alcohols and acids to form urethanes and amides, with lower coefficient of friction, wear and Tg.
物理的形状
Aromatic diisocyanate.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
378089-5G:
378089-1G:
378089-VAR:
378089-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)