Merck
377325
Sigma-Aldrich
N-[Bis(methylthio)methylene]glycine methyl ester
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3S)2C=NCH2CO2CH3
CAS番号:
分子量:
193.29
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
liquid
反応適合性
reaction type: solution phase peptide synthesis
屈折率
n20/D 1.547 (lit.)
密度
1.217 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
peptide synthesis
SMILES記法
COC(=O)CN=C(SC)SC
InChI
1S/C6H11NO2S2/c1-9-5(8)4-7-6(10-2)11-3/h4H2,1-3H3
InChI Key
XZAPFOKZCXRSDH-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
377325-5G:
377325-25G:
377325-VAR:
377325-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)