Merck
376698
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-4-Phenyl-2-oxazolidinone
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H9NO2
CAS番号:
分子量:
163.17
Beilstein:
131918
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
光学活性
[α]20/D +48°, c = 2 in chloroform
mp
129-132 °C (lit.)
官能基
phenyl
SMILES記法
O=C1N[C@H](CO1)c2ccccc2
InChI
1S/C9H9NO2/c11-9-10-8(6-12-9)7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6H2,(H,10,11)/t8-/m1/s1
InChI Key
QDMNNMIOWVJVLY-MRVPVSSYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Versatile chiral auxiliary for asymmetric synthesis which is easily recycled under mild conditions, thus enhancing its commercial potential. For a recent review, see Aldrichimica Acta .[1]
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
376698-5G:
376698-BULK:
376698-VAR:
376698-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Ager, D.J., et al.
Aldrichimica Acta, 30, 3-3 (1997)