Merck
375756
Sigma-Aldrich
バイカリン 水和物
別名:
バイカレイン 7-β-D-グルコピラノシドウロナート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C21H18O11 · xH2O
CAS番号:
分子量:
446.36 (anhydrous basis)
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム
powder
光学活性
[α]23/D −120°, c = 1 in 50% pyridine
mp
231-233 °C (lit.)
SMILES記法
O.O[C@@H]1[C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]([C@H]1O)C(O)=O)Oc2cc3OC(=CC(=O)c3c(O)c2O)c4ccccc4
InChI
1S/C21H18O11.H2O/c22-9-6-10(8-4-2-1-3-5-8)30-11-7-12(14(23)15(24)13(9)11)31-21-18(27)16(25)17(26)19(32-21)20(28)29;/h1-7,16-19,21,23-27H,(H,28,29);1H2/t16-,17-,18+,19-,21+;/m0./s1
InChI Key
WLEKZZMZTPAGDD-ZSESPEEFSA-N
アプリケーション
The flavonoid component of Nepalese and Sino-Japanese crude drugs.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
375756-100MG:
375756-BULK:
375756-VAR:
375756-500MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Eizo Takahashi et al.
Biological & pharmaceutical bulletin, 39(1), 114-120 (2016-01-05)
In an attempt to discover inhibitory compounds against pore-forming toxins, some of the major toxins produced by bacteria, we herein examined the effects of four kinds of indolo[3,2-b]quinoline derivatives on hemolysis induced by the aerolysin-like hemolysin (ALH) of Aeromonas sobria
Chemical & Pharmaceutical Bulletin, 39, 1051-1051 (1991)
Chemical & Pharmaceutical Bulletin, 38, 3488-3488 (1990)