Merck
374377
Sigma-Aldrich
2-(トリフェニルホスホラニリデン)プロピオンアルデヒド
98%
別名:
1-ホルミルエチリデントリフェニルホスホラン
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 G
¥41,700
¥41,700
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 G
¥41,700
About This Item
化学式:
(C6H5)3P=C(CH3)CHO
CAS番号:
分子量:
318.35
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352114
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥41,700
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
98%
フォーム
powder
反応適合性
reaction type: C-C Bond Formation
mp
219-221 °C (lit.)
官能基
aldehyde
phosphine
SMILES記法
CC(C=O)=P(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C21H19OP/c1-18(17-22)23(19-11-5-2-6-12-19,20-13-7-3-8-14-20)21-15-9-4-10-16-21/h2-17H,1H3
InChI Key
VHUQEFAWBCDBSC-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
以下の反応物質です:
  • 抗腫瘍活性を有するアシトレチン類似体の調製
  • ヘテロディールス・アルダーおよび立体選択的ヘテロMichael付加/平衡化によるホルボキサゾールAに必須のビルディングブロックの立体選択的合成
  • Z‐選択的Ando型ホナー・ワズワース・エモンズオレフィン化によるサルコグラウコール-16-オンのC1-C14フラグメントの調製
  • ウィティッヒ反応
  • アポトーシス誘導剤としての環拡大およびエポチロンハイブリッドのマクロスフェライド類似体の合成
  • IMPDH阻害剤としてのミコフェノール酸の、ホスホン酸を含む類似体の調製
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
374377-BULK:
374377-1G:
374377-VAR:
374377-10G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)